Documents
1.01771
Supelco
Éther de pétrole
DIN 51635
Synonyme(s) :
Petroleum ether
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352401
Pression de vapeur
10 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
245 °C
Puissance
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.7-8.3 % (v/v)
Impuretés
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
non-volatile residue (NVR)
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
65 °C/1013 hPa
Pf
<-30 °C
Température de transition
flash point -26 °C
Solubilité
slightly soluble
Densité
0.76 g/cm3 at 15 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Colour: ≤ 10 Hazen
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F
Point d'éclair (°C)
-26 °C