1.01586
Potassium chloride solution
nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c = 0.001 mol/l) Certipur®
Synonyme(s) :
Potassium chloride solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Chlorure de potassium solution, nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c = 0.001 mol/l) Certipur®
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Densité
0.998 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
En option