Documents
1.01567
Supelco
Sodium hydroxide on support
granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis
About This Item
Code UNSPSC :
12352305
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 25 %
Bulk density: about 70 g/100 ml
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable