Principaux documents
1.01189
Supelco
Lead borate
Lead borate. CAS 35498-15-8, EC Number 252-594-8, chemical formula PbxB(OH)₃.
Synonyme(s) :
Lead borate
About This Item
Formule linéaire :
PbxB(OH)3
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
252-594-8
Niveau de qualité
pH
8.6 (20 °C, 650 g/L in H2O)
Densité
11.0 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
3870 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2BO3.3Pb/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
Clé InChI
XHBRTROQSUURDJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Bulk density: 300 - 350 g/100 ml
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable