Documents
1.00657
Supelco
Acide silicique
precipitated extra pure light
Synonyme(s) :
Acide silicique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O2Si · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352308
Numéro de classement CE :
231-545-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Perte
≤8.5% loss on ignition, 2 h, 900 °C
pH
3.0-8.0 (3.3% in water)
Pf
1710 °C
Solubilité
water: insoluble at 20 °C
Densité
2-6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
60‑600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
Traces de cations
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.0025%
Application(s)
sample preparation
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Dosage (gravimétrie, SO₂, calcul sur substance enflammée) : 99,0 - 100,5 %
Identité : test réussi
pH (3,3 %, eau) : 3,0 - 8,0
Chlorure (Cl) : ≤ 0,05 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,5 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0025 %
Fe (fer) : ≤ 0,03 %
Perte au feu (2 h, 900 °C) : ≤ 8,5 %
Taille des particules (< 0.1 mm): about 99
Masse volumique apparente : environ 6
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable