1.00238
Sodium hydroxide solution
50%, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Natriumhydroxidlösung
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Sodium hydroxide solution 50%, EMPROVE® EXPERT
Pression de vapeur
2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
pb
135 °C/1013 hPa
Pf
12 °C
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable