Principaux documents
07-916
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Rap1
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-GDS1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAP1GDS1(5910)
Spécificité
Reconnaît les protéines humaines recombinantes Rap1a et Rap1b.
Immunogène
Peptide de synthèse (KYDPTIEDSYRKQVEVDC) conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant aux acides aminés 31 à 48 de la Rap1a humaine.
Application
Cet anticorps anti-Rap1 a été validé pour une utilisation en WB pour la détection de Rap1.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Protéines G
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert et essai de précipitation par affinité.
Description de la cible
22 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans du tampon phosphate 0,02 M (pH 7,6), du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Annette Artz et al.
Blood, 128(4), 529-541 (2016-05-29)
Growth differentiation factor 15 (GDF-15) is the first cytokine known to counteract chemokine-induced activation of leukocyte integrins. We showed recently that this activity dampens neutrophil recruitment into inflamed tissue and is required for survival of myocardial infarction in mice. The
Danielle J Huk et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 28(9), 1153-1161 (2018-06-09)
Thyroid cancer is an emerging health problem in the United States and worldwide. With incidence rates of thyroid cancer rapidly rising, the need to develop new treatment options is becoming a priority, and understanding the molecular mechanisms of this disease
Mandy Geryk-Hall et al.
Molecular cancer therapeutics, 9(5), 1111-1119 (2010-04-22)
To improve cancer outcomes, investigators are turning increasingly to small molecule medicines that disrupt vital signaling cascades, inhibit malignant growth, or induce apoptosis. One vital signaling molecule is Ras, and a key step in Ras activation is membrane anchoring of
Seema Shah et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 20(9), 951-963 (2018-08-26)
Diagnosis of breast ductal carcinoma in situ (DCIS) presents a challenge since we cannot yet distinguish those cases that would remain indolent and not require aggressive treatment from cases that may progress to invasive ductal cancer (IDC). The purpose of
The coreceptor programmed death 1 inhibits T-cell adhesion by regulating Rap1.
Inbar Azoulay-Alfaguter et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 135(2), 564-567 (2014-09-23)