07-724
Anti-α-Insulin Receptor Antibody, β subunit
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
CD220 antigen, insulin receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INSR(3643)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this antibody detected α-Insulin Receptor, β subunit in human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human brain tissue lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1