Principaux documents
07-550
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SUV39H1
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
KMT1A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUV39H1(6839)
Spécificité
SUV39H1
Immunogène
Peptide (C-QVDPVDMESTRMDSNFGLAGLPGSP) correspondant aux acides aminés 368 à 392 de l'homologue 1 du suppresseur de variégation 3-9 (SUV39H1).
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps anti-SUV39H1 (anticorps polyclonal du lapin) validé en western blotting pour détecter la protéine SUV39H1, également appelée KMT1A ou histone H3-K9 méthyltransférase 1.
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert sur des cellules U20S lysées dans un tampon RIPA contenant 0,1 % de SDS et traitées aux ultrasons.
Description de la cible
48 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE552
Forme physique
Format : purifié
Purifié sur protéine A
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Hakima Yahi et al.
The Journal of biological chemistry, 283(35), 23692-23700 (2008-07-05)
Mechanisms of transcriptional repression are important during cell differentiation. Mammalian heterochromatin protein 1 isoforms HP1alpha, HP1beta, and HP1gamma play important roles in the regulation of chromatin structure and function. We explored the possibility of different roles for the three HP1
R Firestein et al.
Molecular and cellular biology, 20(13), 4900-4909 (2000-06-10)
Mammalian SET domain-containing proteins define a distinctive class of chromatin-associated factors that are targets for growth control signals and oncogenic activation. SUV39H1, a mammalian ortholog of Drosophila Su(var)3-9, contains both SET and chromo domains, signature motifs for proteins that contribute
S J Nielsen et al.
Nature, 412(6846), 561-565 (2001-08-03)
In eukaryotic cells the histone methylase SUV39H1 and the methyl-lysine binding protein HP1 functionally interact to repress transcription at heterochromatic sites. Lysine 9 of histone H3 is methylated by SUV39H1 (ref. 2), creating a binding site for the chromo domain
The SRA protein UHRF1 promotes epigenetic crosstalks and is involved in prostate cancer progression.
Babbio, F, et al.
Oncogene (2012)
Imtiyaz Yaseen et al.
The EMBO journal, 37(2), 183-200 (2017-11-25)
Host cell defense against an invading pathogen depends upon various multifactorial mechanisms, several of which remain undiscovered. Here, we report a novel defense mechanism against mycobacterial infection that utilizes the histone methyltransferase, SUV39H1. Normally, a part of the host chromatin