07-1492
Anti-Calcineurin Aα Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NFAT transcription complex cytosolic component, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic,, calcineurin-dependent 1, nuclear factor of activated T-cells, cytosolic component 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3CA(5530)
mouse ... Ppp3Ca(19055)
rat ... Ppp3Ca(24674)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
remain unfrozen.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Remarque sur l'analyse
Mouse brain lysate
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable