07-1223
Anti-Protein Phosphatase 2 C α/β Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Protein phosphatase 2C, Pyruvate dehydrogenase, Pyruvate dehydrogenase phosphatase, catalytic subunit 1, Lipoamide-phosphatase 1, mitochondrial precursor, Protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit, Pyruvate dehydrogenase (Lipoamide)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDP1(54704)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-2 C ALPHA/BETA on 10 ug of L6 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
L6 Cell Lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable