06-1372
Anti-acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H1.4, Histone H1b
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), giant panda (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pLys26)
Informations sur le gène
dog ... H1-4(488269)
human ... H1-4(3008)
rhesus monkey ... H1-4(696872)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected acetyl (Lys26) phospho (Ser27) Histone H1.4 in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Colcemid treated HeLa acid extract
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable