06-1364
Anti-SRp30b (SC35) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
serine/arginine-rich splicing factor 2, Splicing factor SC35, Splicing component, 35 kDa, splicing factor, arginine/serine-rich 2, SR splicing factor 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRSF2(6427)
Description générale
Immunogène
Application
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected SRp30b in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis:
A representative lot of this antibody was used by an independent laboratory in IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Qualité
A 1:500 dilution of this antibody detected SRp30b in NIH/3T3 cells.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
NIH/3T3 cells.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable