05-776
Anti-ZAP-70 Antibody, clone 1E7.2
clone 1E7.2, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E7.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ppp1Ca(19045)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunological Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1