Principaux documents
05-725
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-53BP1, clone BP18
ascites fluid, clone BP18, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-Anti-53BP1, Anti-Anti-TDRD30, Anti-Anti-p202, Anti-Anti-p53BP1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BP18, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53BP1(7158)
mouse ... Trp53Bp1(27223)
Spécificité
53BP1
Immunogène
Mélange de trois protéines de fusion avec étiquette GST correspondant respectivement aux résidus 1-337, 338-671 et 1331-1664 de la protéine 53BP1 humaine.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détectez la protéine 53BP1 à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-53BP1, clone BP18, qui a fait ses preuves en IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur des lysats de cellules entières issus de cellules HeLa.
Description de la cible
~250 kDa
Forme physique
Ascites
IgM d'ascites de souris contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Maria Pinkerneil et al.
Targeted oncology, 11(6), 783-798 (2016-06-03)
Targeting of class I histone deacetylases (HDACs) exerts antineoplastic actions in various cancer types by modulation of transcription, upregulation of tumor suppressors, induction of cell cycle arrest, replication stress and promotion of apoptosis. Class I HDACs are often deregulated in
Irene M Ward et al.
Molecular and cellular biology, 23(7), 2556-2563 (2003-03-18)
53BP1 is a p53 binding protein of unknown function that binds to the central DNA-binding domain of p53. It relocates to the sites of DNA strand breaks in response to DNA damage and is a putative substrate of the ataxia
Maria Pinkerneil et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(2), 299-312 (2016-01-17)
Class I histone deacetylases HDAC1 and HDAC2 contribute to cell proliferation and are commonly upregulated in urothelial carcinoma. To evaluate whether specific inhibition of these enzymes might serve as an appropriate therapy for urothelial carcinoma, siRNA-mediated knockdown and specific pharmacologic
I Rappold et al.
The Journal of cell biology, 153(3), 613-620 (2001-05-02)
The tumor suppressor p53 binding protein 1 (53BP1) binds to the DNA-binding domain of p53 and enhances p53-mediated transcriptional activation. 53BP1 contains two breast cancer susceptibility gene 1 COOH terminus (BRCT) motifs, which are present in several proteins involved in
Maria Pinkerneil et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1655, 289-317 (2017-09-11)
Mutations, dysregulation, and dysbalance of epigenetic regulators are especially frequent in urothelial carcinoma (UC) compared to other malignancies. Accordingly, targeting epigenetic regulators may provide a window of opportunity particularly in anticancer therapy of UC. In general, these epigenetic regulators comprise