05-627
Anti-gC1qR Antibody, clone 74.5.2
ascites fluid, clone 74.5.2, Upstate®
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
74.5.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C1QBP(708)
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1