05-1424
Anti-Endoglin Antibody, clone P3D1
clone P3D1, from mouse
Synonyme(s) :
CD105, Ancillary TGF-beta Receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P3D1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENG(2022)
mouse ... Eng(13805)
rat ... Eng(497010)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody was used in IC.
Flow Cytometry: A previous lot of this antibody was used in FC.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ENDOGLIN on 10 μg of Jurkat lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable