03-34-0052
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Synonyme(s) :
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH, GRADSP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable