Documents
MAT398830197
Matrix Scientific
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.47
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4ClF3IN/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,13H2
Clé InChI
GCTGNIQJWWFHGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/101344.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/101344.html