Principaux documents
MAT370170164
Matrix Scientific
4'-Methyl-[1,4']bipiperidinyl dihydrochloride
1 G
536.82 CHF
Réf. du fournisseur: 072013-1G
536.82 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
536.82 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 072013-1G
536.82 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4'-methyl-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-11(5-7-12-8-6-11)13-9-3-2-4-10-13;;/h12H,2-10H2,1H3;2*1H
Clé InChI
YWAPNCGBIUSKMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/072013.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/072013.html