Principaux documents
MAT321761313
Matrix Scientific
Sodium 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)-benzenesulfonamide
500 MG
291.44 CHF
Réf. du fournisseur: 059759-500MG
291.44 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
291.44 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 059759-500MG
291.44 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium (4-aminophenylsulfonyl)(6-methoxypyridazin-3-yl)amide
Inchi Code
1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
UMKFIJKKXUZOJY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059759.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059759.html