Principaux documents
MAT113926660
Matrix Scientific
2-Amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
500 MG
135.59 CHF
1 G
177.46 CHF
Réf. du fournisseur: 023904-500MG
135.59 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
135.59 CHF
1 G
177.46 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 023904-500MG
135.59 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16/h2-10H,11,16H2,1H3
Clé InChI
CUXRYZPJXWJUNG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023904.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023904.html