Principaux documents
MAT089756421
Matrix Scientific
5-Methyl-3-m-tolyl-isoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-3-(3-methylphenyl)-4-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-7-4-3-5-9(6-7)11-10(12(14)15)8(2)16-13-11/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
KLTCERZNJJUIMB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019247.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019247.html