Documents
MAT089756148
Matrix Scientific
3-Pyrrolidin-1-ylmethyl-piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h10-11H,1-9H2
Clé InChI
DJMGCHHOJIKYCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018972.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018972.html