Principaux documents
MAT062354183
Matrix Scientific
7-Methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-12-9(7-13)6-8-4-3-5-10(14-2)11(8)12/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
MTKITSNNLHSBSM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016219.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016219.html