Principaux documents
MAT047028768
Matrix Scientific
1-(5-Amino-3-phenyl-3H-[1,2,4]thiadiazol-2-yl)-ethanone
500 MG
292.60 CHF
Réf. du fournisseur: 009845-500MG
292.60 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
292.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 009845-500MG
292.60 CHF
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-acetyl-3-phenyl-2,3-dihydro-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H11N3OS/c1-7(14)13-9(12-10(11)15-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
LQUMPKBXOTXOAY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009845.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009845.html