Principaux documents
MAT047024207
Matrix Scientific
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5,7-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)5-3-6(11(15,16)17)9-7(4-5)18-2-1-8(9)19/h1-4H,(H,18,19)
Clé InChI
VMUHDGVEVRDEMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005836.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005836.html