Principaux documents
MAN412119410
Manchester Organics
3-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
250 MG
158.32 CHF
500 MG
234.22 CHF
1 G
337.72 CHF
Réf. du fournisseur: P14700-250MG
158.32 CHF
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
158.32 CHF
500 MG
234.22 CHF
1 G
337.72 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P14700-250MG
158.32 CHF
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO/c7-4-1-5(3-10-2-4)11-6(8)9/h1-3,6H
Clé InChI
PGQKUYBGLPHSLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P14700