Documents
MAN326369078
Manchester Organics
3-Bromo-5-chloro-benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.46
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrClO/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
Clé InChI
JGMGDYUVFBBCEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L23501