Principaux documents
MAN182108531
Manchester Organics
2-Acetamido-6-methylpyridine
5 G
75.52 CHF
10 G
89.32 CHF
25 G
144.52 CHF
Réf. du fournisseur: R18203-5G
75.52 CHF
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
75.52 CHF
10 G
89.32 CHF
25 G
144.52 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: R18203-5G
75.52 CHF
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(6-methyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-6-4-3-5-8(9-6)10-7(2)11/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
UEXYAZLLFZIXHN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R18203