Documents
MAN182106679
Manchester Organics
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C9H8O3.H2O/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10;/h2-6H,1H3;1H2
Clé InChI
VPGRGFXPHBTWAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R10416