Principaux documents
LIFH98DE338D
Life Chemicals Inc.
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
250 MG
502.80 CHF
500 MG
765.40 CHF
1 G
1 038.40 CHF
2.5 G
2 035.50 CHF
5 G
3 033.90 CHF
Réf. du fournisseur: F1913-9706-250MG
502.80 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
502.80 CHF
500 MG
765.40 CHF
1 G
1 038.40 CHF
2.5 G
2 035.50 CHF
5 G
3 033.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1913-9706-250MG
502.80 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c1-11-5(6(7,8)9)2-3-10-4-5;/h10H,2-4H2,1H3;1H
Clé InChI
RVDAWVAMCGEYDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid