Documents
LIFH93DAE042
Life Chemicals Inc.
1-(pyridazin-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(pyridazin-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c8-6-4-11(5-6)7-2-1-3-9-10-7;;/h1-3,6H,4-5,8H2;2*1H
Clé InChI
UNEFYZMQXHPWGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid