Documents
LIFH89538892
Life Chemicals Inc.
methyl 3-amino-5-cyclopropylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-cyclopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-8(7-2-3-7)5-10(12)6-9/h4-7H,2-3,12H2,1H3
Clé InChI
DBJZXPKEWPSHFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid