Principaux documents
LIFH2F69E1E5
Life Chemicals Inc.
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-8-11-6-7-12(16)15(14-11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,9H2
Clé InChI
MUKXHWRQARZTDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid