Documents
LIFH11AADBAE
Life Chemicals Inc.
2-(4-fluoropiperidin-1-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-fluoropiperidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H15FN2/c12-9-5-7-14(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)13/h1-4,9H,5-8,13H2
Clé InChI
AFGOREKXQUYUKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid