Principaux documents
LIFH03B69E34
Life Chemicals Inc.
3-cyclopropyl-6-(piperazin-1-yl)pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-cyclopropyl-6-(piperazin-1-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H16N4/c1-2-9(1)10-3-4-11(14-13-10)15-7-5-12-6-8-15/h3-4,9,12H,1-2,5-8H2
Clé InChI
YIZZNGPMLFFSOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid