Principaux documents
LIFH03B69DDC
Life Chemicals Inc.
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-9-11-5-4-8(12-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5H,1-3,6-7H2
Clé InChI
KYWPHKLNTWDUPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid