Principaux documents
LIF947290509
Life Chemicals Inc.
2-(1-ethylpiperidin-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-ethyl-2-piperidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-2-10-7-4-3-5-9(10)6-8-11/h9,11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
XFBHCXHXXLBHOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid