Principaux documents
LIF945291720
Life Chemicals Inc.
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1-methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(7(10)11-2)5-3-4-6(8)9/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
TZHZMYGNHVTEFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid