Principaux documents
LIF945291484
Life Chemicals Inc.
2-methyl-2-phenylpropan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-phenyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8,11H2,1-2H3
Clé InChI
CWSGTPMVOJFVIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid