Documents
LIF491378900
Life Chemicals Inc.
4,6-dihydro-1H-thieno[3,4-c]pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dihydro-1H-thieno[3,4-c]pyrazole
Inchi Code
1S/C5H6N2S/c1-4-2-8-3-5(4)7-6-1/h1H,2-3H2,(H,6,7)
Clé InChI
WFUOVUVQGMHJCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid