Documents
LIF444784698
Life Chemicals Inc.
2-(4-nitrophenyl)benzo[d]thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.28
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-nitrophenyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C13H8N2O2S/c16-15(17)10-7-5-9(6-8-10)13-14-11-3-1-2-4-12(11)18-13/h1-8H
Clé InChI
KEJBDGQLLLLBGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid