Documents
LIF432342344
Life Chemicals Inc.
3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]azetidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.71
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((4-fluorophenyl)sulfonyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S.ClH/c10-7-1-3-8(4-2-7)14(12,13)9-5-11-6-9;/h1-4,9,11H,5-6H2;1H
Clé InChI
BOVQSLCUEFZEFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid