LIF432342031
Life Chemicals Inc.
3-((3-fluorophenyl)sulfonamido)propanoic acid
Réf. du fournisseur: F3394-1136-250MG
214.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: F3394-1136-250MG
214.20 CHF
Iupac Name
N-[(3-fluorophenyl)sulfonyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO4S/c10-7-2-1-3-8(6-7)16(14,15)11-5-4-9(12)13/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,12,13)
Clé InChI
VJNJTPCJMBPYFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :