Principaux documents
LIF432341561
Life Chemicals Inc.
1-(1H-imidazol-4-ylsulfonyl)piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.72
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1H-imidazol-4-ylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4O2S.ClH/c12-14(13,7-5-9-6-10-7)11-3-1-8-2-4-11;/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
LFHFYQOMTJXFAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid