Documents
LIF432341457
Life Chemicals Inc.
8-bromo-N,N-dimethyl-1,6-naphthyridin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.11
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-N,N-dimethyl-1,6-naphthyridin-5-amine
Inchi Code
1S/C10H10BrN3/c1-14(2)10-7-4-3-5-12-9(7)8(11)6-13-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
AZEJHTLAHADPKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid