Principaux documents
LIF372157916
Life Chemicals Inc.
(3-methoxyphenoxy)acetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methoxyphenoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-2-4-8(5-7)13-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
TVVBVERHHKVWFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid