Principaux documents
LIF372157871
Life Chemicals Inc.
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine
250 MG
146.60 CHF
500 MG
216.80 CHF
1 G
331.20 CHF
Réf. du fournisseur: F2189-0316-250MG
146.60 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
146.60 CHF
500 MG
216.80 CHF
1 G
331.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2189-0316-250MG
146.60 CHF
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(12)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7,12H2,1H3
Clé InChI
XWVFMJLNNGXNSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid