Documents
LIF372157821
Life Chemicals Inc.
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c10-6-8-7-11-9(12-8)4-2-1-3-5-9/h8H,1-7,10H2
Clé InChI
FHXNYYFOSMSGPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid